Przejdź do
283673
Copper(II) trifluoromethanesulfonate
98%
Cechy związane ze zrównoważonym rozwojem
Synonim(y):
Cu(OTf)2, Copper(II) triflate, Cupric trifluoromethanesulfonate, Trifluoromethanesulfonic acid copper(II) salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
549,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1740,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1830,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CF3SO3)2Cu
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
361.68
UNSPSC Code:
12161600
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
252-300-8
Beilstein/REAXYS Number:
4028198
MDL number:
549,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
98%
reaction suitability
core: copper, reagent type: catalyst
greener alternative product characteristics
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Sustainability features
mp
≥300 °C
greener alternative category
SMILES string
FC(F)(F)S(=O)(=O)O[Cu]OS(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/2CHF3O3S.Cu/c2*2-1(3,4)8(5,6)7;/h2*(H,5,6,7);/q;;+2/p-2
InChI key
SBTSVTLGWRLWOD-UHFFFAOYSA-L
General description
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of the 12 Principles of Green Chemistry. This catalyst promotes Friedel-Crafts reactions, aldol condensations, and cycloadditions with exceptional selectivity and water tolerance. Its compatibility with aqueous media eliminates anhydrous conditions and enables sustainable synthesis. Click here for more information.
Application
Catalyst for:
  • Mannich condensation
  • Annulative amination
  • Friedel-Crafts reaction
  • Henry reaction
  • Hypervalent iodine reagent-mediated preparation of carbazoles
  • Intramolecular oxidative C-N bond formation for the synthesis of carbazoles
Catalyzes the efficient addition of trimethylsilyl cyanide to carbonyl compounds.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
747688101826366587
description
98%
description
-
description
97%
description
-
reaction suitability
core: copper, reagent type: catalyst
reaction suitability
core: copper, reagent type: catalyst
reaction suitability
core: copper
reaction suitability
core: copper
assay
98%
assay
-
assay
97%
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
≥300 °C
mp
159-165 °C
mp
198-199 °C (lit.)
mp
-
greener alternative category
Aligned
greener alternative category
-
greener alternative category
-
greener alternative category
-
sustainability
Greener Alternative Product
sustainability
-
sustainability
-
sustainability
-
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?