Merck
753122
Sigma-Aldrich
Calcium(II) bis(trifluoromethanesulfonimide)
95%
Synonim(y):
Ca(NTf2)2, Calcium triflimide
Wybierz wielkość
1 G
569,00 zł
569,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
569,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4CaF12N2O8S4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
600.37
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
569,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
95%
Formularz
powder
mp
>300 °C
ciąg SMILES
FC(F)(F)S(=O)(=O)N([Ca]N(S(=O)(=O)C(F)(F)F)S(=O)(=O)C(F)(F)F)S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/2C2F6NO4S2.Ca/c2*3-1(4,5)14(10,11)9-15(12,13)2(6,7)8;/q2*-1;+2
Klucz InChI
WFABOCFDABTAPE-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Calcium(II) bis(trifluoromethanesulfonimide) also known as Calcium triflimide (Ca(NTf2)2), is widely employed as a Lewis acid catalyst in organic synthesis. It facilitates a range of transformations, including Friedel-Crafts alkylation and sulfonamide synthesize.[1] [2] [3]
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Calcium-catalyzed Friedel--Crafts addition of 1-methylindole to activated cyclopropanes
Dulin CC, et al.
Tetrahedron Letters, 55(38), 5280-5282 (2014)
Friedel-Crafts alkylation of benzo [b] furan with activated cyclopropanes catalyzed by a calcium (II) complex
Tetrahedron Letters, 59(1), 18-21 (2018)
Sulfonamide synthesis via calcium triflimide activation of sulfonyl fluorides
Organic Letters, 20(13), 3943-3947 (2018)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?