677892
Tetrakis(acetonitrile)copper(I) tetrafluoroborate
97%
Synonim(y):
Cu(MeCN)4BF4, Copper(I) tetra(acetonitrile) tetrafluoroborate, Tetra(acetonitrile)copper(1+) tetrafluoroborate
About This Item
Polecane produkty
Próba
97%
Postać
solid
przydatność reakcji
core: copper
reagent type: catalyst
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
kategoria ekologicznej alternatywy
ciąg SMILES
[Cu+].CC#N.CC#N.CC#N.CC#N.F[B-](F)(F)F
InChI
1S/4C2H3N.BF4.Cu/c4*1-2-3;2-1(3,4)5;/h4*1H3;;/q;;;;-1;+1
Klucz InChI
YZGSKMIIVMCEFE-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Copper(I)/TEMPO-catalyzed aerobic oxidation of primary alcohols to aldehydes with ambient air
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges