Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 396,00 zł |
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1390,00 zł 1181,50 zł |
Informacje o tej pozycji
396,00 zł
Nazwa produktu
Potassium trifluoromethanesulfonimide, ≥95%
Quality Segment
assay
≥95%
form
solid
sustainability
Sustainability features
mp
198-203 °C
functional group
fluoro
SMILES string
[K+].FC(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C2F6NO4S2.K/c3-1(4,5)14(10,11)9-15(12,13)2(6,7)8;/q-1;+1
InChI key
KVFIZLDWRFTUEM-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
1 of 1
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?