Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 183,00 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 517,00 zł |
Informacje o tej pozycji
183,00 zł
Quality Segment
assay
97%
mp
≥300 °C (lit.)
functional group
fluoro, triflate
SMILES string
[Mg++].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/2CHF3O3S.Mg/c2*2-1(3,4)8(5,6)7;/h2*(H,5,6,7);/q;;+2/p-2
InChI key
BZQRBEVTLZHKEA-UHFFFAOYSA-L
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 97% | description ACS reagent, ≥98% | description 98% | description puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, ≥90% stearic and palmitic acid basis, ≥40% stearic acid basis (GC), 4.0-5.0% Mg basis (calc on dry sub.) |
| assay 97% | assay 98.0-102.0% (ACS specification), ≥98% | assay 98% | assay ≥90% stearic and palmitic acid basis, 4.0-5.0% Mg basis (calc on dry sub.), ≥40% stearic acid basis (GC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level - |
| mp ≥300 °C (lit.) | mp 72-75 °C (lit.) | mp - | mp 200 °C (lit.) |
| functional group fluoro, triflate | functional group - | functional group fluoro, triflate | functional group - |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?