Kluczowe dokumenty
928011
Sigma-Aldrich
Ready-to-Cast LiFePO4 (LFP) Slurry for Lithium ion battery
Synonim(y):
Atrament LiFePO4, Atrament litowo-żelazowo-fosforanowy, Zawiesina atramentu do powlekania ostrzy akumulatorów litowo-jonowych
Wybierz wielkość
5 ML
1920,00 zł
1920,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 ML
1920,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
26111700
NACRES:
NA.23
1920,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
battery grade
Poziom jakości
typ
(cathode materials)
Formularz
paste
skład
LiFePO4
>40 wt% active material
40-60 wt% solid content
zanieczyszczenia
<0.5% H2O
Zastosowanie
battery manufacturing
Opis ogólny
Nasza gotowa do odlewania zawiesina LiFePO4 jest ciekłą dyspersją, składającą się z aktywnego materiału fosforanu litowo-żelazowego klasy akumulatorowej, dodatków przewodzących, spoiwa i rozpuszczalnika organicznego. Jako materiał aktywny nasi naukowcy wybrali wysokiej czystości oliwinowy żelazofosforan litu o kontrolowanej wielkości cząstek. Zawiesina jest przetwarzana w rygorystycznych warunkach, aby utrzymać niską zawartość wilgoci, co ma kluczowe znaczenie dla wytwarzania gładkich katod bez otworów.
Zastosowanie
Dyspersja typu ciekłego składa się ze zwykłego materiału aktywnego, środka przewodzącego, spoiwa i rozpuszczalnika, które naukowcy mogą z łatwością wykorzystać do przetwarzania elektrod akumulatorów litowo-jonowych.
Nasza gotowa do odlewania zawiesina LiFePO4 jest przeznaczona do odlewania warstw katod litowo-żelazowo-fosforanowych do bezkobaltowych wtórnych akumulatorów litowo-jonowych i może być stosowana bezpośrednio do powlekania ostrzy lub powlekania szczelinowego na kolektorach prądu z folii aluminiowej. Dzięki precyzyjnej recepturze nasza gotowa do odlewania zawiesina LiFePO4 jest stabilna i łatwa w obróbce, co upraszcza proces tworzenia katod wolnych od wad.
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
195.8 °F
Temperatura zapłonu (°C)
91 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
An Effective Mixing for Lithium Ion Battery Slurries
D. Liu, et al.
Advances in Chemical Engineering and Science, 4, 5-5 (2014)
Conveying Advanced Li-ion Battery Materials into Practice The Impact of Electrode Slurry Preparation Skills.
Kraytsberg A, et al.
Advanced Energy Materials, 6, 1600655-1600655 (2016)