Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1050,00 zł |
500 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4340,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1050,00 zł
grade
battery grade
Quality Segment
form
liquid
greener alternative product characteristics
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
concentration
(2.0 M LiPF6 in EC/DMC)
impurities
≤15 ppm H2O, ≤50 ppm HF
density
1.3634 g/mL
anion traces
chloride (Cl-): ≤1 ppm, sulfate (SO42-): ≤2 ppm
cation traces
Ca: ≤1 ppm, Fe: ≤1 ppm, K: ≤1 ppm, Na: ≤1 ppm, Pb: ≤1 ppm
application(s)
battery manufacturing
greener alternative category
SMILES string
F[P-](F)(F)(F)(F)F.[Li+]
InChI
1S/F6P.Li/c1-7(2,3,4,5)6;/q-1;+1
InChI key
AXPLOJNSKRXQPA-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Preparation Note
- Do not use any glass equipment.
- Please handle under inert and moisture free environment.
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| grade battery grade | grade battery grade | grade battery grade | grade battery grade |
| form liquid | form solution | form solution | form solution |
| concentration (2.0 M LiPF6 in EC/DMC) | concentration 2.0 M (LiPF6 in ETC) | concentration (1.0 M LiPF6 in EC/DMC) | concentration (1.0 M LiPF6 in EC/EMC) |
| application(s) battery manufacturing | application(s) battery manufacturing | application(s) battery manufacturing | application(s) battery manufacturing |
| impurities ≤15 ppm H2O, ≤50 ppm HF | impurities ≤15 ppm H2O, ≤50 ppm HF | impurities <15 ppm H2O, <50 ppm HF | impurities <15 ppm H2O, <50 ppm HF |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Lithium hexafluorophosphate solution
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT RE 2 Oral
target_organs
Bone,Teeth, Kidney
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
77.0 °F
flash_point_c
25 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?