Merck
745553
Sigma-Aldrich
Cobalt nanowires
powder, diam. × L 200-300 nm × 100-200 μm
Synonim(y):
Cobalt-59, Element kobaltowy, Kobalt (nanocząstki)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Co
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
58.93
Numer WE:
Kod UNSPSC:
12352302
NACRES:
NA.23
Formularz
nanowires
powder
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: cobalt
śr. × dł.
200-300 nm × 100-200 μm
temp. przechowywania
2-8°C
InChI
1S/Co
Klucz InChI
GUTLYIVDDKVIGB-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Nanodruty kobaltowe były badane pod kątem ich kierunkowych właściwości magnetycznych.[1] Ponadto, nanodruty kobaltowe zostały zbadane pod kątem ich magnetooporu zarówno w temperaturze pokojowej[2], jak i w niskich temperaturach.[3] Nanostruktura metalu może być wykorzystana do projektowania cienkowarstwowych magnesów o wysokiej gęstości energii i wysokiej stabilności termicznej.[4]
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Kod klasy składowania
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Low-temperature study of the magnetization reversal and magnetic anisotropy of Fe, Ni, and Co nanowires
Paulus PM, et al.
Journal of magnetism and magnetic materials, 224(2), 180-196 (2001)
Magnetoresistance of ferromagnetic nanowires
Wegrowe JE, et al.
Physical Review Letters, 82(18), 3681-3684 (1999)
T M Whitney et al.
Science (New York, N.Y.), 261(5126), 1316-1319 (1993-09-03)
Arrays of ferromagnetic nickel and cobalt nanowires have been fabricated by electrochemical deposition of the metals into templates with nanometer-sized pores prepared by nuclear track etching. These systems display distinctive characteristics because of their one-dimensional microstructure. The preferred magnetization direction
High energy product developed from cobalt nanowires.
Gandha K
Scientific Reports, 4 (2014)