Kluczowe dokumenty
59038
Column Frits
diam. 1/4 in., porosity 0.5 μm
Wybierz wielkość
10 EA
191,00 zł
191,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 EA
191,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41115700
191,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
opis
for Conventional Column Hardware (compression style)
opakowanie
pkg of 10 ea
Średnica
1/4 in.
grubość
0.39 in.
wielkość porów
0.5 μm porosity
kompatybilność
for use with compression style column hardware
Opis ogólny
Choose frits with 0.5 μm pores to retain packings prepared from 3 μm particles, frits with 2 μm pores to retain larger particles.
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. What is the frit material for part number 59038?'
    1 answer
    1. The frits are made of stainless steel.
      Helpful?
  2. What is the material for the column frits? Are they a silica based frit or are there any metal or other additives (exact composition is not needed just base material)? Thank you very much for you answer and time!
    1 answer
    1. The frits are made of stainless steel.