Przejdź do
921602
Nickel oxide nanoparticle ink
2.5 wt. %, viscosity 1.3 cP 
Synonim(y):
NiO dispersion, NiO ink, Nickel oxide dispersion
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
514,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
NiO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
74.69
UNSPSC Code:
12352303
NACRES:
NA.23
MDL number:
514,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
suspension
Quality Segment
concentration
2.5 wt. %
viscosity
1.3 cP
density
0.8 g/mL at 25 °C
SMILES string
[Ni]=O
InChI
1S/Ni.O
InChI key
GNRSAWUEBMWBQH-UHFFFAOYSA-N
General description
This nickel oxide nanoparticle ink is a nanoparticle based printing ink allowing processing temperatures of 80-120°C. The nickel oxide nanoparticle ink is a hole selective interface layer ink containing nickel oxide (NiO) nanoparticles in ethanol. The NiO nanoparticle ink functions well as hole extraction layer (HEL) material in solar cells.
Application
This NiO nanoparticle ink is for slot-dye, spin-coating and doctor blading for the use as hole transport layer in printed electronics. The NiO nanoparticle ink is universally applicable in normal and inverted architecture.
Preparation Note
  • Storage: In dark at room temperature.
  • Prior to application: Shake, ultrasonicate with sonic horn (50W, 1min/100mL) or bath (5min/100mL). Optionally filter through 0.45μm PP or PTFE filter.
  • Post-treatment: Annealing of deposited films at 80°C - 120°C.
  • Thickness optimization may be necessary.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
203882774545399523
description
2.5 wt. %, viscosity 1.3 cP 
description
99.99% trace metals basis
description
nanowires, diam. × L ~20 nm × 10 μm
description
green, −325 mesh, 99%
form
suspension
form
powder and chunks
form
nanowires
form
powder
density
0.8 g/mL at 25 °C
density
6.67 g/mL at 25 °C (lit.)
density
6.67 g/mL at 25 °C (lit.)
density
6.67 g/mL at 25 °C (lit.)
concentration
2.5 wt. %
concentration
-
concentration
-
concentration
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
viscosity
1.3 cP
viscosity
-
viscosity
-
viscosity
-
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Carc. 1A Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Inhalation
Narządy docelowe
Lungs
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
56.3 °F
Temperatura zapłonu (°C)
13.5 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
1313-99-1
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)