Przejdź do
730815
Silver, dispersion
nanoparticles, 60 nm particle size, 0.02 mg/mL in aqueous buffer, contains sodium citrate as stabilizer
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
697,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1600,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Ag
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
107.87
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
MDL number:
697,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
nanoparticles
Quality Segment
contains
sodium citrate as stabilizer
concentration
0.02 mg/mL in aqueous buffer
refractive index
n20/D 1.333
particle size
60 nm
density
0.9976 g/mL at 25 °C
fluorescence
λem 431 nm FWHM 81 nm
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Ag]
InChI
1S/Ag
InChI key
BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
730807736473730793
description
nanoparticles, 60 nm particle size, 0.02 mg/mL in aqueous buffer, contains sodium citrate as stabilizer
description
nanoparticles, 40 nm particle size, 0.02 mg/mL in aqueous buffer, contains sodium citrate as stabilizer
description
nanoparticle, 30-35 wt. % in triethylene glycol monoethyl ether, spec. resistivity ~ 7 μΩ-cm, for printing on ITO films
description
nanoparticles, 20 nm particle size, 0.02 mg/mL in aqueous buffer, contains sodium citrate as stabilizer
particle size
60 nm
particle size
40 nm
particle size
≤50 nm
particle size
20 nm
form
nanoparticles
form
nanoparticles
form
nanoparticle, dispersion
form
nanoparticles
contains
sodium citrate as stabilizer
contains
sodium citrate as stabilizer
contains
-
contains
sodium citrate as stabilizer
density
0.9976 g/mL at 25 °C
density
0.990 g/mL at 25 °C
density
1.45 g/mL±0.05 g/mL at 25 °C
density
0.986 g/mL at 25 °C
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
refractive index
n20/D 1.333
refractive index
n20/D 1.333
refractive index
n20/D 1.333
refractive index
n20/D 1.333
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Silver, dispersion
Piktogramy
Environment
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)