Przejdź do
577995
Nickel
nanopowder, <100 nm avg. part. size, ≥99% trace metals basis
Synonim(y):
Nickel nanoparticles
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
290,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1600,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Ni
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
58.69
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
11101706
EC Number:
231-111-4
MDL number:
290,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
assay
≥99% trace metals basis
form
nanopowder
resistivity
6.97 μΩ-cm, 20°C
avg. part. size
<100 nm
bp
2732 °C (lit.)
mp
1453 °C (lit.)
density
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
battery manufacturing
SMILES string
[Ni]
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
357588267007357553
assay
≥99% trace metals basis
assay
99.98% trace metals basis
assay
99.995% trace metals basis
assay
99.98% trace metals basis
form
nanopowder
form
foil
form
foil
form
foil
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
1453 °C (lit.)
mp
1453 °C (lit.)
mp
1453 °C (lit.)
mp
1453 °C (lit.)
bp
2732 °C (lit.)
bp
2732 °C (lit.)
bp
2732 °C (lit.)
bp
2732 °C (lit.)
density
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
density
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
density
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
density
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
Application
Nickel nanopowder is a magnetic material, which has a variety of usages such as:
  • catalytic applications[1]
  • hydrogen transfer reactions
  • contrasting agent in biological systems
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
target_organs
Lungs
Klasa składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
7440-02-0
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Nickel nanoparticles in hydrogen transfer reactions
Alonso F, et al.
Accounts of Chemical Research, 44(5), 379-391 (2011)
Nickel nanoparticles obtained by a modified polyol process: synthesis, characterization, and magnetic properties
Couto GG, et al.
Journal of Colloid and Interface Science, 311(2), 461-468 (2007)
E R Leite et al.
Journal of nanoscience and nanotechnology, 2(1), 89-94 (2003-08-12)
Here we describe a new route for the synthesis of nanometric Ni particles embedded in a mesoporous silica material with excellent potential for catalytic applications. Mesoporous silica with a surface area in the range of 202-280 m2/g, with narrow pore
Ornella Valenti et al.
Cerebral cortex (New York, N.Y. : 1991), 19(3), 658-674 (2008-07-18)
The prefrontal cortex receives multiple inputs from the hippocampal complex, which are thought to drive memory-guided behavior. Moreover, dysfunctions of both regions have been repeatedly associated with several psychiatric disorders. Therefore, understanding the interconnections and modulatory interactions between these regions
Brenda L Bloodgood et al.
PLoS biology, 7(9), e1000190-e1000190 (2009-09-16)
Excitatory synapses on mammalian principal neurons are typically formed onto dendritic spines, which consist of a bulbous head separated from the parent dendrite by a thin neck. Although activation of voltage-gated channels in the spine and stimulus-evoked constriction of the
Produkty
Kompleksy niklu katalizują różne reakcje syntetyczne, takie jak addycja oksydacyjna, aktywacja C-H i sprzęganie krzyżowe.
Nickel complexes catalyze various synthetic reactions like oxidative addition, C-H activation, and cross-coupling.
Magnetic materials find diverse applications from data storage to renewable energy.
Powiązane treści
This thematic issue focuses on the emerging applications of nanomaterials. Nanomaterials are defined as substances with at least one dimension smaller than 100 nm.
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
577995-50G04065273496925
577995-5G04061832629018
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?