Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
730807
Sigma-Aldrich
Silver, dispersion
nanoparticles, 40 nm particle size (TEM), 0.02 mg/mL in aqueous buffer, contains sodium citrate as stabilizer
Synonim(y):
Srebro koloidalne
Wybierz wielkość
25 ML
782,00 zł
782,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 ML
782,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
Ag
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
107.87
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
782,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
nanoparticles
Poziom jakości
zawiera
sodium citrate as stabilizer
stężenie
0.02 mg/mL in aqueous buffer
współczynnik refrakcji
n20/D 1.333
wielkość cząstki
40 nm (TEM)
gęstość
0.990 g/mL at 25 °C
fluorescencja
λem 412 nm FWHM 63 nm
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[Ag]
InChI
1S/Ag
Klucz InChI
BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Nasze nanocząstki srebra (o średnicy 40 nm) to kuliste nanocząstki metalicznego srebra zdyspergowane w wodnym buforze cytrynianowym. Bufor ten stabilizuje dyspersję; jony cytrynianu adsorbują się na powierzchni nanocząstek srebra i tworzą warstwę ochronną, która zapobiega agregacji. Ze względu na niewielki rozmiar nanocząstek wykazują one kwantowo ograniczone właściwości optyczne, w szczególności długość fali emisji (λem) 412 nm z pełną szerokością w połowie maksimum (FWHM) tylko 63 nm, ze względu na monodyspersyjność cząstek. Właściwości optoelektroniczne w połączeniu z dużą powierzchnią sprawiają, że nasze nanocząstki srebra są przydatne w biosensorach i obrazowaniu fluorescencyjnym do czułego wykrywania biomolekuł, patogenów i zanieczyszczeń środowiska.
Zastosowanie
  • Silver as acrolein hydrogenation catalyst: intricate effects of catalyst nature and reactant partial pressures.: This study explores the use of silver as a catalyst for acrolein hydrogenation, highlighting the complex effects of catalyst nature and the partial pressures of reactants, which could inform future applications in industrial chemical processes (Bron et al., 2007).
  • Surface-enhanced Raman analysis of sulfa drugs on colloidal silver dispersion.: This research discusses the application of surface-enhanced Raman spectroscopy (SERS) using colloidal silver dispersions for analyzing sulfa drugs, potentially enhancing detection methods in pharmaceutical research (Sutherland et al., 1990).
Piktogramy
Environment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Guang Zhao et al.
Chemosphere, 229, 169-180 (2019-05-12)
Although silver nanoparticles (AgNPs) are used in various commercial products, the biological effects of AgNPs on fish embryogenesis and the underlying molecular mechanisms are still poorly understood. In this study, both touch responses and neuron membrane potential were found to
Produkty
Silver nanomaterials have unique physical, chemical, and optical properties that are currently being leveraged for a wide variety of biological applications.
Nanomateriały srebra mają unikalne właściwości fizyczne, chemiczne i optyczne, które są obecnie wykorzystywane w wielu różnych zastosowaniach biologicznych.
The diversity of applications and nanostructured materials accessible using ultrasonic spray methods are highlighted in this article.
Ultrasonic spray pyrolysis produces scalable nanomaterials like metal oxides and quantum dots for diverse applications.
Zobacz wszystko
Questions
  1. Hello, excuse me, could you give me the data on the concentration of the number of silver nanoparticles per milliliter?
    1 answer
    1. One milliliter of dispersion contains 0.02g of silver nanoparticles as listed in the "Properties" section.