material
carbon
Quality Segment
assay
≥99%
form
nanopowder
composition
Carbon content, <8 wt. %
magnetization
>150 emu/g, Mass saturation
resistivity
6.24 μΩ-cm, 20°C
surface area
>15 m2/g
particle size
<50 nm (TEM)
bp
2900 °C (lit.)
density
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
battery manufacturing
catalysts
SMILES string
[Co]
InChI
1S/Co
InChI key
GUTLYIVDDKVIGB-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cobalt
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
7440-48-4
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?