Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3200,00 zł |
Informacje o tej pozycji
3200,00 zł
Quality Segment
form
dispersion (H2O), nanowires
contains
CTAB as stabilizer
concentration
>50 μg/mL
diam. × L
30 nm × 6,000 nm
pH
3.0-5.0
density
1 g/mL at 25 °C
Mw/Mn
(<20% CV, monodispersity), >95 (nanowires)
storage temp.
2-8°C
General description
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description diam. × L 30 nm × 6,000 nm, dispersion (H2O), contains CTAB as stabilizer | description diam. × L 100 nm × 6 μm, 0.5% (isopropyl alcohol suspension) | description diam. × L 200 nm × 10 μm, 0.5% (isopropyl alcohol suspension) | description wire, diam. 0.25 mm, 99.99% trace metals basis |
| form dispersion (H2O), nanowires | form nanowires, liquid (suspension) | form liquid (suspension), nanowires | form wire |
| density 1 g/mL at 25 °C | density - | density 0.779 g/mL at 25 °C | density 19.3 g/mL at 25 °C (lit.) |
| pH 3.0-5.0 | pH - | pH - | pH - |
| concentration >50 μg/mL | concentration 0.5% (isopropyl alcohol suspension) | concentration 0.5% (isopropyl alcohol suspension) | concentration - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. - |
| diam. × L 30 nm × 6,000 nm | diam. × L 100 nm × 6 μm | diam. × L 200 nm × 10 μm | diam. × L - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Gold nanowires
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?