Merck
742821
Sigma-Aldrich
N-Methyl bis[(trifluoromethyl)sulfonyl]imide
≥90.0% (GC)
Synonim(y):
1,1,1-Trifluoro-N-methyl-N-[(trifluoromethyl)sulfonyl]methanesulfonamide, N,N-Bis(trifluoromethylsulfonyl)methylamine, N-Methyl-bis(trifluoromethanesulfonimide)
Wybierz wielkość
5 G
781,00 zł
781,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
781,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C3H3F6NO4S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
295.18
Beilstein:
4495318
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352111
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
781,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
≥90.0% (GC)
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.365-1.367
przydatność
conforms to structure for Proton NMR spectrum
grupa funkcyjna
amine
fluoro
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CN(S(=O)(=O)C(F)(F)F)S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C3H3F6NO4S2/c1-10(15(11,12)2(4,5)6)16(13,14)3(7,8)9/h1H3
Klucz InChI
LMLOOYLJVCUWCD-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Direct methylation and trifluoroethylation of imidazole and pyridine derivatives.
Zhang, J., et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 2334-2335 (2003)