Przejdź do
188441
3,3′-Diamino-N-methyldipropylamine
96%
Synonim(y):
(7-Amino-4-methyl-4-azaheptyl)amine, 1,7-Diamino-4-aza(methyl)heptane, 1,7-Diamino-4-methyl-4-azaheptane
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
307,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
838,00 zł
628,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3N(CH2CH2CH2NH2)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
145.25
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
203-336-8
MDL number:
Assay:
96%
Form:
liquid
307,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
6 mmHg ( 110 °C)
Quality Segment
assay
96%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.4725 (lit.)
bp
110-112 °C/6 mmHg (lit.)
density
0.901 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
amine
SMILES string
CN(CCCN)CCCN
InChI
1S/C7H19N3/c1-10(6-2-4-8)7-3-5-9/h2-9H2,1H3
InChI key
KMBPCQSCMCEPMU-UHFFFAOYSA-N
Application
3,3′-Diamino-N-methyldipropylamine was used in the synthesis of:
  • new bischromone derivatives, potential anticancer drugs
  • polyamine derivatives containing dimeric quinolone, cinnoline and phthalimide moieties
  • 3-(2,4-dinitroanilino)-3′-amino-N-methyldipropylamine
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
631698536393676438
description
96%
description
96%
description
96%
description
96%
assay
96%
assay
96%
assay
96%
assay
96%
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
form
liquid
form
solid
form
-
form
solid
bp
110-112 °C/6 mmHg (lit.)
bp
-
bp
-
bp
-
refractive index
n20/D 1.4725 (lit.)
refractive index
-
refractive index
-
refractive index
-
density
0.901 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
-
density
-
Piktogramy
Skull and crossbonesCorrosion
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
217.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
103 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
105-83-9
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)