Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 486,00 zł |
Informacje o tej pozycji
486,00 zł
Quality Segment
assay
≥95.0% (19F-NMR)
form
solid
bp
90-91 °C (lit.)
mp
46-57 °C (lit.)
functional group
fluoro
SMILES string
FC(F)(F)S(=O)(=O)NS(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C2HF6NO4S2/c3-1(4,5)14(10,11)9-15(12,13)2(6,7)8/h9H
InChI key
ZXMGHDIOOHOAAE-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 3
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?