Merck
721581
Sigma-Aldrich
3-Bromo-2-bromomethyl-1-propene
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H6Br2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
213.90
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.550
gęstość
1.860 g/mL at 25 °C
grupa funkcyjna
bromo
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
BrCC(=C)CBr
InChI
1S/C4H6Br2/c1-4(2-5)3-6/h1-3H2
Klucz InChI
BDHXXBPPYQRWMC-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Skull and crossbonesCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)