Merck
372404
Sigma-Aldrich
1,3-Dibromo-2-propanol
technical grade, 95%
Synonim(y):
1,3-dibromo-2-hydroksypropan, 1,3-dibromohydryna, 1,3-dibromohydryna glicerolu, 1,3-dibromopropanol, 2-hydroksy-1,3-dibromopropan, α,γ-dibromohydryna, α,γ-dibromohydryna glicerolu, α-Dibromohydryna
Wybierz wielkość
5 G
186,00 zł
25 G
522,00 zł
186,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
186,00 zł
25 G
522,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
BrCH2CH(OH)CH2Br
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
217.89
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
186,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
technical grade
Poziom jakości
Próba
95%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.552 (lit.)
bp
82-83 °C/7 mmHg (lit.)
gęstość
2.136 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
bromo
hydroxyl
ciąg SMILES
OC(CBr)CBr
InChI
1S/C3H6Br2O/c4-1-3(6)2-5/h3,6H,1-2H2
Klucz InChI
KIHQZLPHVZKELA-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
1,3-dibromo-2-propanol jest alkoholem dihalogenowanym. Jest zgłaszany jako dwufunkcyjny odczynnik sieciujący.[1]
Zastosowanie
1,3-dibromo-2-propanol może być stosowany w następujących badaniach:
  • Do przygotowania ligandu tioeterowego, wykorzystywanego w syntezie nanocząstek palladowo-fosforowo-siarkowych.[2]
  • Przygotowanie bromku 2-(alkoksy)propenylu.[3]
  • Synteza pochodnych 1,3-propanodiaminy połączonych z węglowodanami (diaminy zawieszone na cukrze).[4]
  • Chemiczne sieciowanie dziewięciu mutantów cysteinowych gronkowcowej nukleazy z pojedynczą substytucją.[1]
  • Otrzymywanie 1,3-dinitrooksy-2-propanolu w reakcji z AgNO3 w MeCN w temperaturze 80°C.[5]
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
116.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
47 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Daisuke Kugimoto et al.
Polymers, 13(3) (2021-02-13)
Associating behavior of star-like amphiphilic polymers consisting of two or three poly(ethylene oxide) (PEO) chains and one stearyl chain (C18) was investigated. Although the aggregation number (Nagg) of linear analogue of amphiphilic polymers monotonically decreased with increasing number-average molecular weight
Hemant Joshi et al.
Nanoscale, 6(9), 4588-4597 (2014-03-15)
PdP2 and Pd4S nanoparticles (NPs) (size: ∼2-6 and 9-15 nm respectively) have been prepared for the first time from a single source precursor complex [Pd(L)Cl2] (1) by its one pot thermolysis at 200 °C in TOP and OA/ODE (1 : 1) respectively.
M P Byrne et al.
Protein science : a publication of the Protein Society, 4(12), 2545-2558 (1995-12-01)
Nine single substitution cysteine mutants of staphylococcal nuclease (nuclease) were preferentially crosslinked at the introduced cysteine residues using three different bifunctional crosslinking reagents; 1,6-bismaleimidohexane (BMH), 1,3-dibromo-2-propanol (DBP), and the chemical warfare agent, mustard gas (bis(2-chloroethyl)sulfide; mustard). BMH and mustard gas
Y Mikata et al.
The Journal of organic chemistry, 66(11), 3783-3789 (2001-05-26)
A set of 1,3-propanediamine derivatives connected to carbohydrates (5) has been prepared in four steps from peracetylated sugar and 1,3-dibromo-2-propanol in 60-73% yields. D-Glucose, D-mannose, D-galactose, D-xylose, D-ribose, and maltose are utilized as sugar molecules in this work. The diamine
Heemal Dhanjee et al.
Tetrahedron letters, 51(42), 5609-5612 (2010-11-16)
2-(Alkoxy)propenyl bromides are readily prepared from 1,3-dibromo-2-propanol in a two-step sequence involving hydroxyl protection and sodium hydride-induced dehydrobromination. Indium-mediated allylation of aldehydes, ketones, and sulfonimines with 2-(alkoxy)propenyl bromides furnishes the corresponding homoallylic alcohols and sulfonamines in good yields. The products