Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 279,00 zł 209,25 zł |
Informacje o tej pozycji
209,25 zł
Cena katalogowa279,00 złZaoszczędź 25%form
powder
Quality Segment
reaction suitability
reagent type: catalyst
core: ruthenium
reaction type: Noyori Asymmetric Hydrogenation
mp
197-211 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COc1ccc(cc1)C2([NH2][Ru]3(Cl)(Cl)([NH2][C@@H]2C(C)C)[PH](c4cc(C)cc(C)c4)(c5cc(C)cc(C)c5)c6ccc7ccccc7c6-c8c(ccc9ccccc89)[PH]3(c%10cc(C)cc(C)c%10)c%11cc(C)cc(C)c%11)c%12ccc(OC)cc%12
InChI
1S/C52H48P2.C19H26N2O2.2ClH.Ru/c1-33-21-34(2)26-43(25-33)53(44-27-35(3)22-36(4)28-44)49-19-17-41-13-9-11-15-47(41)51(49)52-48-16-12-10-14-42(48)18-20-50(52)54(45-29-37(5)23-38(6)30-45)46-31-39(7)24-40(8)32-46;1-13(2)18(20)19(21,14-5-9-16(22-3)10-6-14)15-7-11-17(23-4)12-8-15;;;/h9-32H,1-8H3;5-13,18H,20-21H2,1-4H3;2*1H;/t;18-;;;/m.1.../s1
InChI key
VMSNEARTLSFOHB-OEGAAENXSA-N
Application
- Noyori-type enantioselective ketone hydrogenation
- Enantioselective and asymmetric hydrogenation of ketones
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description - | description - | description - |
| reaction suitability reagent type: catalyst | reaction suitability reagent type: catalyst | reaction suitability reagent type: catalyst | reaction suitability reagent type: catalyst |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| mp 197-211 °C | mp - | mp - | mp - |
220114-32-9 Ruthenium(II) catalyst for asymmetric hydrogenation | - | - | - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
![RuCl2[(R)−DM−BINAP][(R)−DAIPEN]](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/355/628/d82e5e5d-23fd-468a-87ca-db4c45677898/640/d82e5e5d-23fd-468a-87ca-db4c45677898.png)
![RuCl2[(R)-DM-SEGPHOS® ][(R)-DAIPEN]](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/376/434/376752bb-ef1d-4217-8015-d47d6ff70c61/640/376752bb-ef1d-4217-8015-d47d6ff70c61.png)
![(R)−RuCl[(p−cymene)(DM−BINAP)]Cl](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/172/736/7aee8e58-7060-48ab-9da3-e0ce8eeab5ff/640/7aee8e58-7060-48ab-9da3-e0ce8eeab5ff.png)
![(R)-RuCl[(p-cymene)(BINAP)]Cl](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/244/078/7a0bdab6-11cc-4030-bbe9-4f687a6a925a/640/7a0bdab6-11cc-4030-bbe9-4f687a6a925a.png)