Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 380,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
BrCH2CH(CH3)CO2CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
181.03
UNSPSC Code:
12352101
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1720832
Assay:
97%
Form:
liquid
380,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
97%
form
liquid
optical activity
[α]20/D −23 to −16°, c = 5 neat
optical purity
ee: 99% (GLC)
refractive index
n20/D 1.455 (lit.)
bp
97.5-98.5 °C/62 mmHg (lit.)
density
1.422 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
bromo, ester
SMILES string
COC(=O)[C@H](C)CBr
InChI
1S/C5H9BrO2/c1-4(3-6)5(7)8-2/h4H,3H2,1-2H3/t4-/m1/s1
InChI key
FKWNAVCXZSQYTA-SCSAIBSYSA-N
Application
(−)-Methyl (S)-3-bromo-2-methylpropionate can be used:
- As a reference substrate in the alkylation reactions of vitamin B12 derivatives.
- As a starting material in the preparation of biologically significant 3-[(2H-1,2,4-benzothiadiazine-1,1-dioxide-3-yl)thio]-2-methylpropanoic acids.
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description 97% | description average Mn 5,000 |
| assay 97% | assay - |
| Quality Level 200 | Quality Level - |
| bp 97.5-98.5 °C/62 mmHg (lit.) | bp - |
| density 1.422 g/mL at 25 °C (lit.) | density - |
| refractive index n20/D 1.455 (lit.) | refractive index - |
| form liquid | form solid |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
163.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
73 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?