Przejdź do
393665
1,1-Dibromo-2,2-bis(chloromethyl)cyclopropane
90%, technical grade
Synonim(y):
1,1-Dibromo-2,2-bis(chloromethyl)cyclopropane
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1080,00 zł
810,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5010,00 zł
3757,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Br2C3H2(CH2Cl)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
296.82
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
90%
Form:
solid
810,00 zł
Cena katalogowa1080,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
technical grade
Quality Segment
assay
90%
form
solid
mp
48-50 °C (lit.)
functional group
bromo, chloro
SMILES string
ClCC1(CCl)CC1(Br)Br
InChI
1S/C5H6Br2Cl2/c6-5(7)1-4(5,2-8)3-9/h1-3H2
InChI key
RCRVZCIUKQNOIS-UHFFFAOYSA-N
General description
1,1-Dibromo-2,2-bis(chloromethyl)cyclopropane is a halogenated cyclopropane derivative. It has been reported to be synthesized from 3-chloro-2-(chloromethyl)-1-propene. It is formed as an intermediate during the synthesis of [1.1.1]propellane by Szeimies method.
Application
1,1-Dibromo-2,2-bis(chloromethyl)cyclopropane may be used as a starting material in the synthesis of [1.1.1]-propellane and ((3-ethynylbicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)ethynyl)trimethylsilane.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
184667550604380776
description
90%, technical grade
description
97%
description
97%
description
98%
assay
90%
assay
97%
assay
97%
assay
98%
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
200
form
solid
form
liquid
form
-
form
liquid
mp
48-50 °C (lit.)
mp
-
mp
-
mp
18 °C (lit.)
functional group
chloro, bromo
functional group
chloro
functional group
chloro, ketal, ether
functional group
chloro
grade
technical grade
grade
-
grade
-
grade
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)