Przejdź do
339512
2-Methylene-1,3-propanediol
97%
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
649,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH2=C(CH2OH)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
88.11
UNSPSC Code:
12162002
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
EC Number:
222-516-7
Beilstein/REAXYS Number:
1737653
MDL number:
649,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
97%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.473 (lit.)
bp
93-95 °C/2 mmHg (lit.)
density
1.081 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
OCC(=C)CO
InChI
1S/C4H8O2/c1-4(2-5)3-6/h5-6H,1-3H2
InChI key
JFFYKITVXPZLQS-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
226130731994754277
description
97%
description
97%
description
98 atom % D, 97% (CP)
description
99 atom % 13C, 97% (CP)
assay
97%
assay
97%
assay
97% (CP)
assay
97% (CP)
density
1.081 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.771 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.051 g/mL at 25 °C
density
1.083 g/mL at 25 °C
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
refractive index
n20/D 1.473 (lit.)
refractive index
n20/D 1.518 (lit.)
refractive index
-
refractive index
-
bp
93-95 °C/2 mmHg (lit.)
bp
72-75 °C/0.2 mmHg (lit.)
bp
246-252 °C (lit.)
bp
120 °C/2 mmHg (lit.)
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Active Filters
  1. NY
    • Review 1
    • Votes 0
    5 out of 5 stars.
    Synthesis of vinyl alcohol precursor for 3+ 2 cycloaddition reaction
    This was a very pure product. This product came in on time and so I was able to carry out my reaction.
    Helpful?