Merck
C31104
Sigma-Aldrich
3-Chloro-2-chloromethyl-1-propene
99%
Synonim(y):
1,1-Bis(chloromethyl)ethylene, Methallyl dichloride
Wybierz wielkość
10 G
604,00 zł
50 G
2310,00 zł
604,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 G
604,00 zł
50 G
2310,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CH2=C(CH2Cl)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
125.00
Beilstein:
1560178
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
604,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
gęstość pary
3.12 (vs air)
Poziom jakości
Próba
99%
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
896 °F
granice wybuchowości
8.1 %
współczynnik refrakcji
n20/D 1.4753 (lit.)
bp
138 °C (lit.)
mp
−14 °C (lit.)
gęstość
1.08 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
ClCC(=C)CCl
InChI
1S/C4H6Cl2/c1-4(2-5)3-6/h1-3H2
Klucz InChI
XJFZOSUFGSANIF-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
3-Chloro-2-chloromethyl-1-propene can be used in the synthesis of 2,11-bis(methylidene)spermine, an inhibitor of spermine oxidase[1] and branched side chains of conjugated polymers.[2][3] It can also be used in the intermolecular [2+2] photocycloaddition during the total synthesis of (−)-grandisol.[4]
Piktogramy
FlameSkull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
96.8 °F
Temperatura zapłonu (°C)
36 °C
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Diketopyrrolopyrrole?based Conjugated Polymers Bearing Branched Oligo (Ethylene Glycol) Side Chains for Photovoltaic Devices.
Chen X, et al.
Angewandte Chemie (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 128(35), 10532-10536 (2016)
Enantioselective Intermolecular [2+ 2] Photocycloaddition Reaction of Cyclic Enones and Its Application in a Synthesis of (−)-Grandisol.
Poplata S and Bach T
Journal of the American Chemical Society, 140(9), 3228-3231 (2018)
Synthesis of well-defined three-and four-armed cage-shaped polymers via ?topological conversion? from trefoil-and quatrefoil-shaped polymers.
Satoh Y, et al.
Macromolecules, 50(1), 97-106 (2016)
Synthesis of 2, 11-bis (methylidene) spermine, a new inhibitor of spermine oxidase.
Grigorenko N A, et al.
Russian Journal of Bioorganic Chemistry, 42(4), 423-427 (2016)
Matthew K McBride et al.
Science advances, 4(8), eaat4634-eaat4634 (2018-08-29)
Liquid crystalline (LC) elastomers (LCEs) enable large-scale reversible shape changes in polymeric materials; however, they require intensive, irreversible programming approaches in order to facilitate controllable actuation. We have implemented photoinduced dynamic covalent chemistry (DCC) that chemically anneals the LCE toward
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?