Merck
325066
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-3-Bromo-2-methyl-1-propanol
97%
Synonim(y):
(R)-3-Bromo-2-methylpropan-1-ol, (R)-3-Hydroxy-2-methylpropyl bromide, 3-Bromo-2-(R)-methyl-1-propanol
Wybierz wielkość
1 G
621,00 zł
5 G
2420,00 zł
621,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
621,00 zł
5 G
2420,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
BrCH2CH(CH3)CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
153.02
Beilstein:
3600269
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
621,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
97%
Formularz
liquid
aktywność optyczna
[α]25/D −6.6°, c = 2 in chloroform
współczynnik refrakcji
n20/D 1.484 (lit.)
bp
73-74 °C/9 mmHg (lit.)
gęstość
1.461 g/mL at 20 °C (lit.)
grupa funkcyjna
bromo
hydroxyl
ciąg SMILES
C[C@H](CO)CBr
InChI
1S/C4H9BrO/c1-4(2-5)3-6/h4,6H,2-3H2,1H3/t4-/m0/s1
Klucz InChI
KIBOHRIGZMLNNS-BYPYZUCNSA-N
Zastosowanie
(R)-(−)-3-Bromo-2-methyl-1-propanol is used as a starting material in the total syntheses of epothilone C[1] and bistramide A.[2] It can also be used as a structural modifier in the homochiral porous molecular networks.[3]
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Multi?step application of immobilized reagents and scavengers: a total synthesis of epothilone C.
Storer R I, et al.
Chemistry?A European Journal , 10(10), 2529-2547 (2004)
Enantioselective total synthesis of bistramide A.
Crimmins M T and DeBaillie A C
Journal of the American Chemical Society, 128(15), 4936-4937 (2006)
Control and induction of surface-confined homochiral porous molecular networks.
Tahara K, et al.
Nature Chemistry, 3(9), 714-719 (2011)