Przejdź do
P4801
Pentaerythritol tetrabromide
96%
Synonim(y):
Tetrakis(bromomethyl)methane
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
733,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1680,00 zł
1260,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C(CH2Br)4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
387.73
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
221-764-3
Beilstein/REAXYS Number:
1679275
MDL number:
Assay:
96%
Form:
crystals
733,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
96%
form
crystals
bp
305-306 °C (lit.)
mp
158-160 °C (lit.)
density
2.596 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
bromo
SMILES string
BrCC(CBr)(CBr)CBr
InChI
1S/C5H8Br4/c6-1-5(2-7,3-8)4-9/h1-4H2
InChI key
OYSVBCSOQFXYHK-UHFFFAOYSA-N
Application
Pentaerythritol tetrabromide is generally used as a flexible organic linker to build three-dimensional molecular frameworks such as dendrimers and metal-organic frameworks (MOFs). It can also be used in the synthesis of spiropentane, which is the simplest spiro-cycloalkane.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
723193652024692018
description
96%
description
97%
description
96%
description
96%
assay
96%
assay
97%
assay
96%
assay
96%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
mp
158-160 °C (lit.)
mp
130-134 °C
mp
88-92 °C (lit.)
mp
-
bp
305-306 °C (lit.)
bp
-
bp
-
bp
101-103 °C/11 mmHg
form
crystals
form
solid
form
solid
form
liquid
density
2.596 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
-
density
1.307 g/mL at 25 °C
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)