Kluczowe dokumenty
718750
BrettPhos Pd G1, Methyl t-Butyl Ether Adduct
may contain up to 1 mole equivalent of MTBE, 97%
Synonim(y):
(BrettPhos) palladium(II) phenethylamine chloride, BrettPhos Palladacycle, BrettPhos precatalyst, Chloro[2-(dicyclohexylphosphino)-3,6-dimethoxy-2′,4′, 6′-triisopropyl-1,1′-biphenyl][2-(2-aminoethyl)phenyl]palladium(II)
Wybierz wielkość
350,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
350,00 zł
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
solid
Właściwości
generation 1
przydatność reakcji
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
mp
198-204 °C
grupa funkcyjna
phosphine
ciąg SMILES
COC(C)(C)C.NCCc1ccccc1[Pd]Cl.COc2ccc(OC)c(c2P(C3CCCCC3)C4CCCCC4)-c5c(cc(cc5C(C)C)C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C35H53O2P.C8H10N.C5H12O.ClH.Pd/c1-23(2)26-21-29(24(3)4)33(30(22-26)25(5)6)34-31(36-7)19-20-32(37-8)35(34)38(27-15-11-9-12-16-27)28-17-13-10-14-18-28;9-7-6-8-4-2-1-3-5-8;1-5(2,3)6-4;;/h19-25,27-28H,9-18H2,1-8H3;1-4H,6-7,9H2;1-4H3;1H;/q;;;;+1/p-1
Klucz InChI
OWHWOTGYDWMPCA-UHFFFAOYSA-M
Opis ogólny
Zastosowanie
Catalyst for:
- C,N-cross coupling of unprotected 3-halo-2-aminopyridines with primary and secondary amines
- Amination reaction
- N-arylation of aminophenols
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Powiązane treści
The Buchwald group has developed a series of highly active and versatile palladium precatalysts and biarylphosphine ligands used in cross-coupling reactions for the formation of C-C, C–N, C–O, C–F, C–CF3, and C–S bonds. The ligands are electron-rich, and highly tunable to provide catalyst systems with a diverse scope, high stability and reactivity. Furthermore, the new series of precatalysts are air-, moisture and thermally-stable and display good solubility in common organic solvents. The use of precatalysts ensures the efficient generation of the active catalytic species and allows one to accurately adjust the ligand:palladium ratio. The ligands, precatalysts and methodology developed in the Buchwald group are user friendly and have rendered previously difficult cross couplings reactions, much easier to achieve.