Merck
564990
Sigma-Aldrich
N,N-Diethyl-1,1,2,3,3,3-hexafluoropropylamine
Synonim(y):
Ishikawa’s Reagent
Wybierz wielkość
25 G
671,00 zł
671,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 G
671,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CF3CHFCF2N(C2H5)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
223.16
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
671,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
współczynnik refrakcji
n20/D 1.3460 (lit.)
bp
56-57 °C (lit.)
gęstość
1.230 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amine
fluoro
ciąg SMILES
CCN(CC)C(F)(F)C(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H11F6N/c1-3-14(4-2)7(12,13)5(8)6(9,10)11/h5H,3-4H2,1-2H3
Klucz InChI
BNTFCVMJHBNJAR-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
GC analysis includes Et2NCF=CFCF3 (two isomers), both of which are active fluorinating agents.
Zastosowanie
Demonstrates utility in fluorination.[1]
Displays the ability to insert a fluoro(trifluoromethyl) methylene moiety in unsaturated alcohols.[2]
Reactant for:
  • Friedel-Crafts type arylation of hydrofluorocarbons
  • Microbial hydroxylation of antibiotics
  • Electrochemical fluorination of trialkylamines and tetraalkylammonium salts
  • Fluorination of pyrethroides
Reactant for synthesis of:
  • γ-Hydroxy-α-fluoro-α-trifluoromethylcarboxamide
  • Florfenicol and thiamphenicol
Piktogramy
FlameCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
104.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
40 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Koch, G. et al
Synlett, 693-693 (2004)
Ogu, K-i et al
Tetrahedron Letters, 39, 305-305 (1998)