Przejdź do
708674
RuCl[(S,S)-TsDPEN](mesitylene)
95%, solid
Synonim(y):
[N-[(1S,2S)-2-(Amino-κN)-1,2-diphenylethyl]-4-methylbenzenesulfonamidato-κN]chloro[(1,2,3,4,5,6-η)-1,3,5-trimethylbenzene]-ruthenium
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
516,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C30H33ClN2O2RuS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
622.18
UNSPSC Code:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
MDL number:
516,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
RuCl[(S,S)-TsDPEN](mesitylene), 95%
Quality Segment
assay
95%
form
solid
reaction suitability
reagent type: catalyst
core: ruthenium
reaction type: Noyori Asymmetric Hydrogenation
mp
241-249 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cc1cc(C)cc(C)c1.Cc2ccc(cc2)S(=O)(=O)N([Ru]Cl)[C@H]([C@@H](N)c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C21H21N2O2S.C9H12.ClH.Ru/c1-16-12-14-19(15-13-16)26(24,25)23-21(18-10-6-3-7-11-18)20(22)17-8-4-2-5-9-17;1-7-4-8(2)6-9(3)5-7;;/h2-15,20-21H,22H2,1H3;4-6H,1-3H3;1H;/q-1;;;+2/p-1/t20-,21-;;;/m0.../s1
InChI key
XBNBOGZUDCYNOJ-XCPIVNJJSA-M
Legal Information
Sold in collaboration with Takasago for research purposes only. WO9720789
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
708682708704703907
description
95%
description
90%
description
90%
description
-
assay
95%
assay
90%
assay
90%
assay
-
reaction suitability
reagent type: catalyst
core: ruthenium
reaction type: Noyori Asymmetric Hydrogenation
reaction suitability
reagent type: catalyst
core: ruthenium
reaction type: Noyori Asymmetric Hydrogenation
reaction suitability
reagent type: catalyst
core: ruthenium
reaction type: Noyori Asymmetric Hydrogenation
reaction suitability
reagent type: catalyst
core: ruthenium
reaction type: Noyori Asymmetric Hydrogenation
form
solid
form
solid
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
mp
241-249 °C
mp
241-249 °C
mp
238-244 °C
mp
215 °C
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 2
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)