753246
RuPhos Pd G2
Synonim(y):
2nd Generation RuPhos Precatalyst, Chloro(2-dicyclohexylphosphino-2′,6′-diisopropoxy-1,1′-biphenyl)[2-(2′-amino-1,1′-biphenyl)]palladium(II), RuPhos-Pd-G2
About This Item
Polecane produkty
Postać
solid
Właściwości
generation 2
przydatność reakcji
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
mp
195-197 °C
grupa funkcyjna
phosphine
ciąg SMILES
Nc1ccccc1-c2ccccc2[Pd]Cl.CC(C)Oc3cccc(OC(C)C)c3-c4ccccc4P(C5CCCCC5)C6CCCCC6
InChI
1S/C30H43O2P.C12H10N.ClH.Pd/c1-22(2)31-27-19-13-20-28(32-23(3)4)30(27)26-18-11-12-21-29(26)33(24-14-7-5-8-15-24)25-16-9-6-10-17-25;13-12-9-5-4-8-11(12)10-6-2-1-3-7-10;;/h11-13,18-25H,5-10,14-17H2,1-4H3;1-6,8-9H,13H2;1H;/q;;;+1/p-1
Klucz InChI
VPDRBFBKNSFRSS-UHFFFAOYSA-M
Opis ogólny
Zastosowanie
Inne uwagi
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Buchwald precatalysts and ligands are bulky electron-rich dialkylbiaryl phospine-based catalysts and structurally related ligands that improve reactivity in Pd-catalyzed cross - coupling reactions
Preformed catalysts in the kit are stable but become air-sensitive when activated; Schlenk technique aids scale-up.
Cała zawartość torebki foliowej jest ważona, powlekana, pakowana i zamykana w komorze rękawicowej pod azotem.
All contents in the foil bag are weighed, plated, packed, and sealed in a glove box under nitrogen.
Powiązane treści
Explore reliable, premium grade catalysis materials for your pharma or industrial project. Specialty chemicals and formulations are available in bulk quantities and volumes from a few grams to multi-metric tons with complete documentation to simplify your leap from development to commercialization.