Merck
713384
Sigma-Aldrich
1-Ethyl-3-methylimidazolium dicyanamide
≥98.0% (metals basis)
Synonim(y):
EMIM DCA
Wybierz wielkość
100 G
1790,00 zł
1 KG
12 650,00 zł
1790,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 G
1790,00 zł
1 KG
12 650,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H11N5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
177.21
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
1790,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
≥98.0% (metals basis)
Formularz
liquid
zanieczyszczenia
≤1.0% water
ciąg SMILES
N#C[N-]C#N.CCn1cc[n+](C)c1
InChI
1S/C6H11N2.C2N3/c1-3-8-5-4-7(2)6-8;3-1-5-2-4/h4-6H,3H2,1-2H3;/q+1;-1
Klucz InChI
MKHFCTXNDRMIDR-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
1-Ethyl-3-methylimidazolium dicyanamide ([C2mim][N(CN)2]) is an ionic liquid that can be used:
  • In the desulfurization process. It efficiently extracts thiophene and dibenzothiophene from fuel oils.[1]
  • A solvent as well as an active base catalyst for the O-acetylation of alcohols and carbohydrates.[2]
  • As an electrolyte for electrochemical applications with carbon nanotube (CNT) as electrodes.[3][4]
  • In the extractive distillation of the solvent mixtures.[5]
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Sens. 1B
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
429.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
221 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Electrochemistry of tin in the 1-ethyl-3-methylimidazolium dicyanamide room temperature ionic liquid
Leong T-I, et al.
Electrochimica Acta, 56(11), 3941-3946 (2011)
Ionic liquids based on imidazolium, ammonium and pyrrolidinium salts of the dicyanamide anion
Macfarlane DR, et al.
Green Chemistry, 4(5), 444-448 (2002)
1-ethyl-3-methylimidazolium dicyanamide as a very efficient entrainer for the extractive distillation of the acetone+ methanol system
Orchilles AV, et al.
Journal of Chemical and Engineering Data, 57(2), 394-399 (2012)
Rapid, clean, and mild O-acetylation of alcohols and carbohydrates in an ionic liquid
Forsyth SA, et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 714-715 (2002)
Deep desulfurization of fuel oils using low-viscosity 1-ethyl-3-methylimidazolium dicyanamide ionic liquid
Yu Guangren, et al.
Industrial & Engineering Chemistry Research, 50(4), 2236-2244 (2011)
Produkty
Ionic liquids, also called room temperature ionic liquids, are organic salts that are liquid at, or close to, room temperature.
Ciecze jonowe, zwane również cieczami jonowymi o temperaturze pokojowej, to sole organiczne, które są ciekłe w temperaturze pokojowej lub zbliżonej do niej.