Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 768,00 zł |
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 812,00 zł |
Informacje o tej pozycji
768,00 zł
Quality Segment
assay
≥98.0% (HPLC)
form
liquid
impurities
≤0.5% water
refractive index
n
functional group
fluoro
SMILES string
CCCCn1cc[n+](C)c1.FC(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H15N2.C2F6NO4S2/c1-3-4-5-10-7-6-9(2)8-10;3-1(4,5)14(10,11)9-15(12,13)2(6,7)8/h6-8H,3-5H2,1-2H3;/q+1;-1
InChI key
INDFXCHYORWHLQ-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- Application of 1-butyl-3-methylimidazolium bis (trifluoromethylsulfonyl) imide ionic liquid for different types of separations problem: Focuses on its application in separation processes, highlighting its environmental benefits and effectiveness (S Singh et al., 2016, Elsevier).
Physical form
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98.0% (HPLC) | description ≥98% | description ≥99%, H2O <500 ppm | description 98% |
| assay ≥98.0% (HPLC) | assay ≥98% | assay ≥99% | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| refractive index n | refractive index - | refractive index - | refractive index - |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| impurities ≤0.5% water | impurities ≤0.5% water | impurities ≤500 ppm H2O | impurities - |
| functional group fluoro | functional group fluoro | functional group - | functional group fluoro |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-Butyl-3-methylimidazolium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Oral
target_organs
Nervous system
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?