Merck
727954
Sigma-Aldrich
1-Hexyl-3-methylimidazolium bis(trifluormethylsulfonyl)imide
98%
Synonim(y):
HMIM BTI, HMIM TFS
Wybierz wielkość
5 G
531,00 zł
50 G
4070,00 zł
531,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
531,00 zł
50 G
4070,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H19F6N3O4S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
447.42
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
531,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
≥98% (HPLC)
98%
Formularz
liquid
grupa funkcyjna
fluoro
ciąg SMILES
CCCCCCn1cc[n+](C)c1.FC(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C10H19N2.C2F6NO4S2/c1-3-4-5-6-7-12-9-8-11(2)10-12;3-1(4,5)14(10,11)9-15(12,13)2(6,7)8/h8-10H,3-7H2,1-2H3;/q+1;-1
Klucz InChI
RCNFOZUBFOFJKZ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
1-Hexyl-3-methylimidazolium bis(trifluormethylsulfonyl)imide is a 1-alkyl-3-methylimidazolium based ionic liquid.[1] The solubility of gases such as oxygen and methane in HMIM TFS can be improved in the presence of carbon dioxide.[2]
Zastosowanie
  • Electrochemical behavior and determination of rutin on modified carbon paste electrodes.: This research investigates the electrochemical properties of rutin using modified carbon paste electrodes incorporating 1-Hexyl-3-methylimidazolium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide, an ionic liquid. The study highlights the ionic liquid′s role in enhancing the electrode′s sensitivity and stability, making it a promising material for electrochemical sensing applications (Macikova et al., 2012).
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Surface tension measurements with validated accuracy for four 1-alkyl-3-methylimidazolium based ionic liquids.
Klomfar J, et al.
The Journal of Chemical Thermodynamics, 42(3), 323-329 (2010)
Fluid-phase behavior of {1-hexyl-3-methylimidazolium bis (trifluoromethylsulfonyl) imide,[C6mim][NTf2],+ C2? C8 n-alcohol} mixtures: Liquid? liquid equilibrium and excess volumes
Lachwa, Joanna, et al.
Journal of Chemical and Engineering Data, 51.6, 2215-2221 (2006)
Thermophysical properties of 1-hexyl-3-methylimidazolium bis (trifluoromethylsulfonyl) imide at high temperatures and pressures
Safarov, Javid, et al.
Journal of Molecular Liquids, 187, 137-156 (2013)
Excess properties of binary mixtures containing 1-hexyl-3-methylimidazolium bis (trifluoromethylsulfonyl) imide ionic liquid and polar organic compounds
Gonzalez, Emilio J., Angeles Dominguez, and Eugenia A. Macedo
The Journal of Chemical Thermodynamics, 47, 300-311 (2012)
Density, viscosity, speed of sound, and electrolytic conductivity for the ionic liquid 1-hexyl-3-methylimidazolium bis (trifluoromethylsulfonyl) imide and its mixtures with water
Widegren, Jason A., and Joseph W. Magee.
Journal of Chemical and Engineering Data, 52.6, 2331-2338 (2007)