Przejdź do zawartości
46093
1-Ethyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate
≥97.0% (HPLC)
Synonim(y):
EMIMPF6
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H11F6N2P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
256.13
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
≥97.0% (HPLC)
Form:
solid
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥97.0% (HPLC)
form
solid
mp
58-62 °C
SMILES string
F[P-](F)(F)(F)(F)F.CCn1cc[n+](C)c1
InChI
1S/C6H11N2.F6P/c1-3-8-5-4-7(2)6-8;1-7(2,3,4,5)6/h4-6H,3H2,1-2H3;/q+1;-1
InChI key
DPDAKOVGQUGTHH-UHFFFAOYSA-N
General description
1-Ethyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate is a task-specific ionic liquid (TSIL) with low melting point.
Other Notes
Air- and water-stable immonium salt that is an ionic liquid at moderately elevated temperature, useful in molten salt technique
Still not finding the right product?
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)