Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 516,00 zł | |
| 50 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1630,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H19F6N2P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
312.24
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
8955409
Assay:
≥97.0% (HPLC)
Form:
liquid
516,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócdescription
electrochemical window 5.5 V
Quality Segment
assay
≥97.0% (HPLC)
form
liquid
refractive index
n20/D 1.419
SMILES string
F[P-](F)(F)(F)(F)F.CCCCCCn1cc[n+](C)c1
InChI
1S/C10H19N2.F6P/c1-3-4-5-6-7-12-9-8-11(2)10-12;1-7(2,3,4,5)6/h8-10H,3-7H2,1-2H3;/q+1;-1
InChI key
YPWSSSRXUOQNMQ-UHFFFAOYSA-N
General description
1-Hexyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate is a water-immiscible imidazolium-type room temperature ionic liquid (RTIL) suitable for electrochemistry.
https://www.sigmaaldrich.com/content/dam/sigma-aldrich/materials-science/material-matters/material_matters_v4n4.pdf#page=18
Application
HMIMPF6 can be used as a chelate extraction solvent for divalent metal cations using 4,4,4-trifluoro-1-(2-thienyl)-1,3-butanedione (thenoyltrifluoroacetone, Htta) as an extractant.
Other Notes
Ionic liquid employed in Friedel-Crafts alkylation of aromatic compounds; polarity of salt.
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Ionic Liquids for Energy Storage Applications
Material Matters, 4(4), 103-103 null
Viscosity of 1-hexyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate and 1-octyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate at high pressure
Tomida, Daisuke, et al.
Journal of Chemical and Engineering Data, 52.2, 577-579 (2007)
C.E. Song et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 1695-1695 (2000)
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 89320-5G | 04061833075746 |
| 89320-50G | 04061833075739 |