Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 325,00 zł 243,75 zł |
50 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1400,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H23BF4N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
282.13
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
≥97.0% (HPLC)
Form:
liquid
243,75 zł
Cena katalogowa325,00 złZaoszczędź 25%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócdescription
electrochemical window 6.0 V
Quality Segment
assay
≥97.0% (HPLC)
form
liquid
conductivity
0.43 mS/cm
viscosity
422 stokes
density
1.12 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
F[B-](F)(F)F.CCCCCCCC[n+]1ccn(C)c1
InChI
1S/C12H23N2.BF4/c1-3-4-5-6-7-8-9-14-11-10-13(2)12-14;2-1(3,4)5/h10-12H,3-9H2,1-2H3;/q+1;-1
InChI key
GXZCAMSPWNHTAE-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
Enzyme catalysis in ionic liquids: lipase-catalyzed kinetic resolution; phase behaviour
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥97.0% (HPLC) | description ≥97.0% (HPLC) | description ≥97.0% (HPLC) | description ≥97.0% (HPLC) |
| assay ≥97.0% (HPLC) | assay ≥97.0% (HPLC) | assay ≥97.0% (HPLC) | assay ≥97.0% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| density 1.12 g/mL at 20 °C (lit.) | density 1.149 g/mL at 20 °C (lit.) | density 1.21 g/mL at 20 °C (lit.) | density - |
| form liquid | form liquid | form liquid | form - |
| viscosity 422 stokes | viscosity - | viscosity - | viscosity - |
| conductivity 0.43 mS/cm | conductivity - | conductivity - | conductivity - |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?