Merck
711772
Sigma-Aldrich
1-Butyl-3-methylimidazolium trifluoromethanesulfonate
97%
Synonim(y):
BMIM Otf
Wybierz wielkość
100 G
1680,00 zł
1680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 G
1680,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H15F3N2O3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
288.29
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
1680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
liquid
zanieczyszczenia
≤0.5% water
współczynnik refrakcji
n20/D 1.434
gęstość
1.292 g/mL at 20 °C (lit.)
grupa funkcyjna
fluoro
triflate
ciąg SMILES
[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.CCCCn1cc[n+](C)c1
InChI
1S/C8H15N2.CHF3O3S/c1-3-4-5-10-7-6-9(2)8-10;2-1(3,4)8(5,6)7/h6-8H,3-5H2,1-2H3;(H,5,6,7)/q+1;/p-1
Klucz InChI
FRZPYEHDSAQGAS-UHFFFAOYSA-M
Opis ogólny
1-Butyl-3-methylimidazolium trifluoromethanesulfonate [bmim][OTf] is a versatile ionic liquid commonly used in synthetic chemistry.[1][2]
Zastosowanie
[bmim][OTf] can be used as:       
  • A glycosylation promoter in the synthesis of oligosaccharides from thiophenyl and trichloroacetimidate glycoside donors.[1]      
  •  A solvent for the extraction of sulfur and nitrogen containing aromatic organic compounds from aliphatic hydrocarbons.[3]
  •   A reagent in the preparation of ion-conductive polymeric membranes.[4]        
  • A dopant in the synthesis of poly (ethyl methacrylate) based polymer electrolytes to increase the ionic conductivity.[5]
  •  A reaction medium to synthesize aryl ketones by Friedel–Crafts benzoylation of aryl compounds by using bismuth triflate as a catalyst.[6]
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
>212.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
> 100 °C
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
A new application of Baylis?Hillman alcohols to a diastereoselective synthesis of 3-nitrothietanes.
Rai A and Yadav L D S
Tetrahedron, 68(11), 2459-2464 (2012)
Efficient Air?Stable Organometallic Low?Molecular?Mass Gelators for Ionic Liquids: Synthesis, Aggregation and Application of Pyridine?Bridged Bis (benzimidazolylidene)?Palladium Complexes.
Tu T, et al.
Chemistry?A European Journal , 15(8), 1853-1861 (2009)
[bmim][OTf]: a versatile room temperature glycosylation promoter.
Galan M C, et al.
Tetrahedron Letters, 50(4), 442-445 (2009)
Selective Quenching of 2-Naphtholate Fluorescence by Imidazolium Ionic Liquids.
Kumar V and Pandey S
The Journal of Physical Chemistry B, 116(39), 12030-12037 (2012)
tert-Amyl ethyl ether separation from its mixtures with ethanol using the 1-butyl-3-methylimidazolium trifluoromethanesulfonate ionic liquid: liquid- liquid equilibrium
Arce A, et al.
Industrial & Engineering Chemistry Research, 43(26), 8323-8327 (2004)