Kluczowe dokumenty
69796
(+)-Ethyl D-lactate
≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
Synonim(y):
(+)-Ethyl (R)-2-hydroxypropionate, (R)-(+)-2-Hydroxypropionic acid ethyl ester
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
Postać
liquid
czystość optyczna
enantiomeric ratio: ≥99:1 (GC)
ciąg SMILES
CCOC(=O)[C@@H](C)O
InChI
1S/C5H10O3/c1-3-8-5(7)4(2)6/h4,6H,3H2,1-2H3/t4-/m1/s1
Klucz InChI
LZCLXQDLBQLTDK-SCSAIBSYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
114.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
46 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?