Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 162,00 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 186,00 zł |
500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 301,00 zł 225,75 zł |
2.5 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 411,00 zł |
Informacje o tej pozycji
162,00 zł
vapor density
4.1 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
2 mmHg ( 20 °C), 5 mmHg ( 30 °C)
assay
98%
form
liquid
optical activity
[α]14/D −10°, neat
autoignition temp.
752 °F
expl. lim.
1.5 %, 100 °F
greener alternative product characteristics
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
refractive index
n
pH
4 (20 °C, 50 g/L)
bp
154 °C (lit.)
mp
−26 °C (lit.)
density
1.034 g/mL at 20 °C (lit.), 1.042 g/mL at 25 °C
greener alternative category
SMILES string
C[C@H](O)C(OCC)=O
InChI
1S/C5H10O3/c1-3-8-5(7)4(2)6/h4,6H,3H2,1-2H3/t4-/m0/s1
InChI key
LZCLXQDLBQLTDK-BYPYZUCNSA-N
General description
Application
- (R)-(+)-2-methyloxirane.
- (S)-2-((tert-Butyldimethylsilyl)oxy)propanal, a key intermediate for the synthesis of maltepolides.
Features and Benefits
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 98% | description ≥99.0% | description purum, ≥98.0% (sum of enantiomers, GC) | description 98%, optical purity ee: 97% (GLC) |
| assay 98% | assay ≥99.0% (Sum of enantiomers, GC) | assay ≥98.0% (sum of enantiomers, GC) | assay 98% |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| pH 4 (20 °C, 50 g/L) | pH - | pH - | pH - |
| mp −26 °C (lit.) | mp −26 °C (lit.) | mp −26 °C (lit.) | mp - |
| refractive index n | refractive index n | refractive index n | refractive index n |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under (−)-Ethyl
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
128.8 °F - closed cup
flash_point_c
53.8 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?