Przejdź do
69806
(+)-tert-Butyl D-lactate
≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2820,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
11 870,00 zł
8902,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H14O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
146.18
UNSPSC Code:
12352108
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1722069
Assay:
≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
Form:
crystals
2820,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
form
crystals
optical activity
[α]20/D +7.3±0.5°, c = 1.7% in methylene chloride
optical purity
enantiomeric ratio: ≥99.5:0.5 (GC)
mp
38-42 °C
functional group
ester, hydroxyl
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C[C@@H](O)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C7H14O3/c1-5(8)6(9)10-7(2,3)4/h5,8H,1-4H3/t5-/m1/s1
InChI key
IXXMVXXFAJGOQO-RXMQYKEDSA-N
Other Notes
Chiral building block; synthesis of depsipeptides by reaction with amino acid derivs.; Hydroxy-group activation and substitution reaction
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
697994585563660
description
≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
description
purum, ≥98.0% (sum of enantiomers, GC)
description
analytical standard
description
analytical standard
assay
≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
assay
≥98.0% (sum of enantiomers, GC)
assay
≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
assay
≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
crystals
form
liquid
form
-
form
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
mp
38-42 °C
mp
−26 °C (lit.)
mp
-
mp
~43 °C
optical purity
enantiomeric ratio: ≥99.5:0.5 (GC)
optical purity
enantiomeric excess: ≥97.5:2.5
optical purity
-
optical purity
enantiomeric ratio: ≥99:1 (GC)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)