Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 256,00 zł |
500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 609,00 zł |
2 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1990,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3CH(OH)CO2(CH2)3CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
146.18
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
205-316-4
MDL number:
eCl@ss:
32150211
Assay:
98%
Form:
liquid
256,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócvapor density
5.04 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
0.4 mmHg ( 20 °C)
assay
98%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.421 (lit.)
bp
185-187 °C (lit.)
mp
−28 °C (lit.)
density
0.984 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ester, hydroxyl
SMILES string
CCCCOC(=O)C(C)O
InChI
1S/C7H14O3/c1-3-4-5-10-7(9)6(2)8/h6,8H,3-5H2,1-2H3
InChI key
MRABAEUHTLLEML-UHFFFAOYSA-N
Application
Butyl lactate has been used:
Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
156.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
69 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?