Merck
230340
Sigma-Aldrich
(−)-Methyl L-lactate
greener alternative
98%, optical purity ee: 97% (GLC)
Synonim(y):
Methyl (S)-(−)-lactate
Wybierz wielkość
5 G
140,00 zł
100 G
275,00 zł
140,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
140,00 zł
100 G
275,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CH(OH)CO2CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
104.10
Beilstein:
1720587
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352108
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Formularz:
liquid
Próba:
98%
140,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
liquid
aktywność optyczna
[α]18/D −8.1°, neat
czystość optyczna
ee: 97% (GLC)
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
współczynnik refrakcji
n20/D 1.413 (lit.)
bp
144-145 °C (lit.)
gęstość
1.09 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ester
hydroxyl
kategoria ekologicznej alternatywy
ciąg SMILES
COC(=O)[C@H](C)O
InChI
1S/C4H8O3/c1-3(5)4(6)7-2/h3,5H,1-2H3/t3-/m0/s1
Klucz InChI
LPEKGGXMPWTOCB-VKHMYHEASA-N
Opis ogólny
(-)-Methyl L-lactate can be used as a chiral auxiliary during the synthesis of Bao Gong Teng A, an antiglaucoma compound.[1]
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Green Chemistry.This compound has benign qualities and is biodegradable, water miscible, and functions as a versatile solvent for CA membrane preparation. This is also used as an intermediate for the production of other chemicals, polymers, and derivatives. Thus this product has been enhanced for Safer solvents and auxiliaries. Click here for more information.
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
120.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
49 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Methyl (S)-lactate as a chiral auxiliary in the asymmetric synthesis of Bao Gong Teng A.
Pham VC and Charlton JL.
The Journal of Organic Chemistry, 60(24), 8051-8055 (1995)
Changhua Xu et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 24(16), 9118-9124 (2008-07-12)
This study reports the development of novel chiral sensors based on the self-assembly of perfunctionalized beta-cyclodextrins (beta-CD) on a quartz crystal microbalance transducer for real time chiral recognition. Ten chiral sensors immobilized with mercaptyl perfunctionalized beta-cyclodextrins were found to exhibit
Philipp Zielke et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 8(24), 2826-2830 (2006-06-16)
Raman active symmetric O-H stretching modes are detected and assigned for the first time in isolated methanol, ethanol and methyl lactate trimers, providing insights into cluster structure, vibrational assignments and hydrogen-bond mediated couplings.
Nicole Borho et al.
Organic & biomolecular chemistry, 1(23), 4351-4358 (2003-12-20)
Chiral recognition and subsequent selective self-organisation into hydrogen-bonded n-mers is observed in supersonic methyl lactate expansions. The nu(OH) and nu(C=O)-vibrations are investigated by ragout-jet FTIR-spectroscopy and lead to the assignment of homo- and heterochiral clusters of at least three different
Huoming Li et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 16(38), 11530-11534 (2010-08-31)
RCM + AD = T2: In the presence of the C16-methylene group, regioselective ring-closing metathesis (RCM) formed the (12E)-endocyclic double bond, which underwent Os-catalyzed asymmetric dihydroxylation (AD) to give the desired 12,13-diol intermediate required for the total synthesis of amphidinolide