Przejdź do zawartości
59229
Isophytol
≥97.0%
Synonim(y):
3,7,11,15-Tetramethyl-1-hexadecen-3-ol
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H40O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
296.53
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
208-008-8
Beilstein/REAXYS Number:
1783243
MDL number:
Assay:
≥97.0%
Form:
liquid
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥97.0%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.457
bp
309 °C (lit.)
density
0.841 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
hydroxyl
SMILES string
CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)(O)C=C
InChI
1S/C20H40O/c1-7-20(6,21)16-10-15-19(5)14-9-13-18(4)12-8-11-17(2)3/h7,17-19,21H,1,8-16H2,2-6H3
InChI key
KEVYVLWNCKMXJX-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
343.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
173 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)