Przejdź do
69822
Methyl DL-lactate
greener alternative
Bardziej ekologiczna alternatywa
≥97.0% (GC)
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
359,00 zł
25 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1230,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3CH(OH)COOCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
104.10
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
208-930-0
Beilstein/REAXYS Number:
1720586
MDL number:
Assay:
≥97.0% (GC)
Form:
liquid
359,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥97.0% (GC)
form
liquid
greener alternative product characteristics
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
refractive index
n20/D 1.413
density
1.093 g/mL at 20 °C (lit.)
functional group
ester, hydroxyl
greener alternative category
SMILES string
COC(=O)C(C)O
InChI
1S/C4H8O3/c1-3(5)4(6)7-2/h3,5H,1-2H3
InChI key
LPEKGGXMPWTOCB-UHFFFAOYSA-N
General description
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Green Chemistry.This compound has benign qualities and is biodegradable, water miscible, and functions as a versatile solvent for CA membrane preparation. This is also used as an intermediate for the production of other chemicals, polymers, and derivatives. Thus this product has been enhanced for Safer solvents and auxiliaries. Click here for more information.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
27776223034061405
assay
≥97.0% (GC)
assay
98%
assay
98%
assay
≥98.0%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
density
1.093 g/mL at 20 °C (lit.)
density
1.09 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.09 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.051 g/mL at 20 °C (lit.)
refractive index
n20/D 1.413
refractive index
n20/D 1.413 (lit.)
refractive index
n20/D 1.413 (lit.)
refractive index
n20/D 1.422
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
-
sustainability
Greener Alternative Product
sustainability
Greener Alternative Product
sustainability
Greener Alternative Product
sustainability
Greener Alternative Product
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
123.8 °F - closed cup
flash_point_c
51 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)