Przejdź do
1.09639
Etylo(-)-L-mleczan
EMPLURA®
greener alternative
Bardziej ekologiczna alternatywa
Synonim(y):
Ester etylowy kwasu L(-)-mlekowego, ester etylowy kwasu (S)-(-)-2-hydroksypropionowego
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
2.5 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
612,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
118.13
UNSPSC Code:
12352108
EC Index Number:
211-694-1
NACRES:
NA.05
MDL number:
Form:
liquid
612,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Packaging: Glass bottle
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
1.6 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
product line
EMPLURA®
form
liquid
autoignition temp.
400 °C
potency
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
1.5-16.4 % (v/v)
greener alternative product characteristics
Safer Solvents and Auxiliaries
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
pH
4 (20 °C, 50 g/L in H2O)
kinematic viscosity
2.7 cSt(25 °C)
bp
154 °C/1013 hPa
mp
-25 °C
transition temp
flash point 53 °C
density
1.03 g/cm3 at 20 °C
greener alternative category
storage temp.
2-25°C
SMILES string
O[C@@H](C)C(=O)OCC
InChI
1S/C5H10O3/c1-3-8-5(7)4(2)6/h4,6H,3H2,1-2H3/t4-/m0/s1
InChI key
LZCLXQDLBQLTDK-BYPYZUCNSA-N
General description
EMPLURA®
EMPLURA® to nasza niedroga alternatywa dla produktów o wysokiej czystości. EMPLURA oferuje gamę rozpuszczalników do wielu podstawowych zastosowań w branżach nieregulowanych oraz do mniej wymagających zastosowań, przygotowawczych prac laboratoryjnych i czyszczenia. Rozpuszczalniki EMPLURA zapewniają odpowiednie specyfikacje z najważniejszymi parametrami.
Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad bardziej ekologicznej chemii. Ten produkt jest bezpieczniejszą i bardziej zrównoważoną alternatywą dla octanu etylu i acetonu. Jest to ester naturalnego kwasu L-mlekowego, który jest wytwarzany w procesie fermentacji cukru, a zatem jest zgodny z "Bezpieczniejszymi rozpuszczalnikami i środkami pomocniczymi" oraz "Wykorzystaniem odnawialnych surowców". Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Features and Benefits
Bardziej ekologiczny rozpuszczalnik
Legal Information
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
flash_point_f
128.8 °F - closed cup
flash_point_c
53.8 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
687-47-8
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. Hello, I wanted to ask is this solvent suitable for use as a green solvent in mobile phases for HPLC analysis in pharmaceutical industry? Thank you in advance, Regards Aleksandra
    1 answer
    1. This product is not tested for suitability in HPLC analysis and is not considered an HPLC grade. Unfortunately, there is no HPLC grade of this compound currently available.