Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 622,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H20N2O2 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
224.73
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352202
MDL number:
622,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥97% (TLC)
form
powder
contains
salts and water as balance
composition
Amino acid content, ≥50%
technique(s)
LC/MS: suitable
color
white
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Cl-].C[N+](C)(C)CCCC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C9H20N2O2.ClH/c1-11(2,3)7-5-4-6-8(10)9(12)13;/h8H,4-7,10H2,1-3H3;1H/t8-;/m0./s1
InChI key
ZKIJKCHCMFGMCM-QRPNPIFTSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥97% (TLC) | description ≥97.0% (TLC) | description ≥94.0% (HPLC) | description ≥98% (TLC), powder |
| form powder | form powder | form powder or crystals | form powder |
| technique(s) LC/MS: suitable | technique(s) - | technique(s) LC/MS: suitable | technique(s) - |
| assay ≥97% (TLC) | assay ≥97.0% (TLC) | assay ≥94.0% (HPLC) | assay ≥98% (TLC) |
| storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| color white | color - | color white to off-white | color - |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?