Kluczowe dokumenty
H8125
L-Histidine monohydrochloride monohydrate
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
L-α-Amino-β-(4-imidazolyl)propionic acid monohydrochloride
Wybierz wielkość
169,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
169,00 zł
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥98% (HPLC)
mp
254 °C (dec.) (lit.)
rozpuszczalność
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
ciąg SMILES
O.Cl.N[C@@H](Cc1c[nH]cn1)C(O)=O
InChI
1S/C6H9N3O2.ClH.H2O/c7-5(6(10)11)1-4-2-8-3-9-4;;/h2-3,5H,1,7H2,(H,8,9)(H,10,11);1H;1H2/t5-;;/m0../s1
Klucz InChI
CMXXUDSWGMGYLZ-XRIGFGBMSA-N
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)