Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 702,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H27N3O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
369.41
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
MDL number:
702,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
97%
reaction suitability
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp
113-116 °C (lit.)
application(s)
peptide synthesis
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COC(=O)[C@H](Cc1cn(cn1)C(=O)OC(C)(C)C)NC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C17H27N3O6/c1-16(2,3)25-14(22)19-12(13(21)24-7)8-11-9-20(10-18-11)15(23)26-17(4,5)6/h9-10,12H,8H2,1-7H3,(H,19,22)/t12-/m0/s1
InChI key
ZYCZFTGHOVFXLZ-LBPRGKRZSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 97% | description 95% | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC), solid |
| assay 97% | assay 95% | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| mp 113-116 °C (lit.) | mp - | mp - | mp - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| application(s) peptide synthesis | application(s) - | application(s) - | application(s) - |
| reaction suitability reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis | reaction suitability - | reaction suitability - | reaction suitability - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?