Merck
206245
Sigma-Aldrich
Iridium(III) chloride hydrate
reagent grade
Synonim(y):
IrCl3
Wybierz wielkość
1 G
919,00 zł
5 G
4230,00 zł
25 G
19 830,00 zł
50 G
35 120,00 zł
919,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
919,00 zł
5 G
4230,00 zł
25 G
19 830,00 zł
50 G
35 120,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
IrCl3 · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
298.58 (anhydrous basis)
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161600
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
919,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
reagent grade
Poziom jakości
Formularz
solid
przydatność reakcji
core: iridium
reagent type: catalyst
gęstość
5.3 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[H]O[H].Cl[Ir](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Ir.H2O/h3*1H;;1H2/q;;;+3;/p-3
Klucz InChI
MJRFDVWKTFJAPF-UHFFFAOYSA-K
Opis ogólny
Iridium(III) chloride hydrate is an inorganic compound used as a catalyst as well as a reagent in organic synthesis. It is used as the source of iridium in the preparation of iridium nanocatalysts.[1]
Zastosowanie
Iridium(III) chloride hydrate can be used as a precursor in the preparation of:
  • Iridium-incorporated cobalt nanofibers.
  • Carbon-supported iridium catalyst for the hydrodeoxygenation of hydroxymethylfurfural.[2]
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
?Naked? iridium (IV) oxide nanoparticles as expedient and robust catalysts for hydrogenation of nitrogen heterocycles: remarkable vicinal substitution effect and recyclability
Ji YG, et al.
Advanced Synthesis & Catalysis, 359, 933-940 (2017)
Maximilian Moser et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 53(33), 8628-8633 (2014-06-04)
Rutile TiO2 is a heavily investigated oxide with, to date, scarce applications in industrial catalysis. The inactivity of this material in oxidations has been related to its inability to dissociate molecular oxygen. Herein we show how rutile catalyzes the oxidation
Comparison of HMF hydrodeoxygenation over different metal catalysts in a continuous flow reactor
Applied Catalysis A: General, 508, 86-93 (2015)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?